Przejdź do
A902
Acetaldehyde diethyl acetal
99%
Synonim(y):
1,1-Diethoxyethane, Acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-310-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098310
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
446 °F
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetaldehyde diethyl acetal can react with diketene to form ethyl 5-ethoxy-3-oxohexanoate in the presence of titanium chloride. It can also be used to synthesize mixed acetal glycosides via transacetalation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
55795W200204W200220
description
99%
description
analytical standard
description
≥98%, FG
description
natural, ≥97%, FG
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400, 300
bp
102 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde diethyl acetal
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-57-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is it possible to store this item refrigerated as the item 8.01366 (for synthesis)?
    1 answer
    1. Yes, this product may be stored refrigerated. While the shelf life may not be extended, refrigerating the material will not be detrimental.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. S'il vous plaît le mécanisme de synthèse comment le fais t'on
    1 answer
    1. This product has a quality level 200. The methods or preparation is available for products with quality 400 and above. The synthesis mechanism is considered a method of preparation which is proprietary.