Przejdź do
B4201
1,2,3-Benzenetricarboxylic acid hydrate
98%
Synonim(y):
Hemimellitic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(CO2H)3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
assay
98%
form
crystals
mp
190-192 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.OC(=O)c1cccc(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6.H2O/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H2
InChI key
DYDNZUYNRZENMU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)