Przejdź do
B59209
4-Bromobenzoyl chloride
98%
Synonim(y):
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-580-1
Beilstein/REAXYS Number:
636641
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Assay:
98%
Form:
crystals
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
174 °C/102 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
InChI key
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)