Przejdź do
B60401
1-Bromo-2-chlorobenzene
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.45
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-775-1
Beilstein/REAXYS Number:
1855303
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)