Przejdź do
B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
99%
Synonim(y):
Tetramethylene chlorobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
588,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-089-3
Beilstein/REAXYS Number:
1098275
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-4-chlorobutane
Kody zagrożeń
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6940-78-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)