Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 802,00 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
90-92 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
InChI key
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?