Przejdź do
BAF451000000
Scienceware® gel incubating tray
W × L 1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
Synonim(y):
451000000, F45100-0000, filter incubator, incubator, plastic incubator tray, tray
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F45100-0000
Packaging:
pack of 5 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F45100-0000
technique(s)
cell culture: suitable
W × L
1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
General description
Minimize the use of expensive antibodies when incubating filters in the Western Blot process by using an optimally sized tray.
Features and Benefits
  • Includes attached lid to protect against spillage
  • Trays are stackable, reclosable and reusable
  • Molded of polypropylene
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAF451000001BAF451000002Z177822
description
W × L 1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
description
W × L 9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
description
W × L 16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
description
L × W 48 cm × 27 cm
manufacturer/tradename
Bel-Art F45100-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F45100-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F45100-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
-
W × L
1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
W × L
9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
W × L
16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
W × L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® gel incubating tray
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)