Przejdź do
BR458024
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 4
Synonim(y):
Filter, Filter crucible
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122200
Manufacturer/tradename:
BRAND 458024
Capacity:
30 mL
Material:
borosilicate glass
Pore size:
10-16 μm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass
manufacturer/tradename
BRAND 458024
capacity
30 mL
pore size
10-16 μm
General description
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR458022BR458733BR458023
description
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 4
description
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 2
description
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 3
description
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 3
manufacturer/tradename
BRAND 458024
manufacturer/tradename
BRAND 458022
manufacturer/tradename
BRAND 458733
manufacturer/tradename
BRAND 458023
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
capacity
30 mL
capacity
30 mL
capacity
50 mL
capacity
30 mL
pore size
10-16 μm
pore size
40-100 μm
pore size
16-40 μm
pore size
16-40 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® filter crucible
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)