Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 142,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł |
Informacje o tej pozycji
142,00 zł
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.78 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
density
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Application
- For the synthesis of ionic liquids containing nitrile functionalized imidazolium salts.
- For the synthesis of cyanomethyl dodecyl trithiocarbonate, a reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent.
- As an alkylating reagent for the synthesis of derivatives of triazolyl thiazoles to be used as anti-tuberculosis agents.
- As a reagent in photo Meerwein addition reaction for amino-arylation of alkenes.
- As an esterifying agent in the synthesis of a cytotoxic natural product: apicularen A.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetonitrile
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?