Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-531-1
Beilstein/REAXYS Number:
507950
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
crystals
Aby zapytać o ten produkt C19686, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
244-245 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetophenone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?