Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 572,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-354-7
Beilstein/REAXYS Number:
1907612
MDL number:
eCl@ss:
32110501
Assay:
95%
Form:
powder
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
5.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
assay
95%
form
powder
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
3.5 %
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
bp
204 °C (lit.)
mp
177-179 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@](C)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-OIBJUYFYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?