Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-552-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209546
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.601 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile, phenyl
SMILES string
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
InChI key
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?