Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
329,00 zł
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
98%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: cobalt
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99.99% trace metals basis | description - | description 97% |
| form powder or crystals | form granular, powder or crystals | form - | form powder and chunks |
| assay 98% | assay 99.99% trace metals basis | assay - | assay 97% |
| mp 210-213 °C (lit.) | mp 210-213 °C (lit.) | mp - | mp 165-170 °C (lit.) |
| reaction suitability core: cobalt | reaction suitability core: cobalt | reaction suitability - | reaction suitability core: cobalt |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| product line Sol-Gel Precursors | product line Sol-Gel Precursors | product line - | product line Sol-Gel Precursors |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(III) acetylacetonate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?