Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732569
eCl@ss:
38060506
Form:
liquid
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
concentration
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.405
density
1.082 g/mL at 25 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
InChI key
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 50 wt. % in H2O | description 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form crystals |
| density 1.082 g/mL at 25 °C | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.405 | refractive index - |
| functional group amine | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?