Przejdź do
C95005
4-Pyridinecarbonitrile
98%
Synonim(y):
4-Cyanopyridine, Isonicotinic acid nitrile, Isonicotinonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-856-2
Beilstein/REAXYS Number:
107712
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
76-79 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
InChI key
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C94807142352
description
98%
description
98%
description
96%
assay
98%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
solid
mp
76-79 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
mp
223-225 °C (lit.)
functional group
nitrile
functional group
nitrile
functional group
nitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)