Przejdź do
CDS002145
2,7-Dimethoxy-3-quinolinecarbaldehyde
AldrichCPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3
Masa cząsteczkowa:
217.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1ccc2cc(C=O)c(OC)nc2c1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-10-4-3-8-5-9(7-14)12(16-2)13-11(8)6-10/h3-7H,1-2H3
InChI key
PQECIFGEZCZGSO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBR02270CDS009597LIF444784506
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)