Przejdź do
CF0002
1-Fluoro-3,3-dimethylbenziodoxole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10FIO
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Form:
solid
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)F
InChI
1S/C9H10FIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
InChI key
FISITPXJYDTLHI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Fluoro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, off-white solid which can be handled under air for extended periods without noticeable hydrolytic decomposition. In the presence of excess fluoride ions (provided by triethylamine-hydrogen fluoride complexes), it can effectively function as an electrophilic fluorination reagent for easily enolizable diketo substrates, or it can engage in silver catalyzed difluorination of styrenes.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
Product of CF Plus Chemicals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CF0001
description
-
description
-
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
form
solid
form
solid
Piktogramy
Flame over circle
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)