Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4C6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-910-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
assay
97%
form
crystals
bp
254-255 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChI key
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?