Przejdź do
D129003
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
98%
Synonim(y):
Bismuthiol I, 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol, Bismuththiol I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2N2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-014-1
Beilstein/REAXYS Number:
113444
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
162 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Sc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H2N2S3/c5-1-3-4-2(6)7-1/h(H,3,5)(H,4,6)
InChI key
BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the determination of bismuth, copper and lead.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
139432
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
mp
162 °C (dec.) (lit.)
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)