Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-376-9
Beilstein/REAXYS Number:
474393
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
97%
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt D136204, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
form
liquid
drug control
USDEA Schedule I
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
188 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COc1ccc(CCN)cc1OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
InChI key
ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor for the synthesis of isoquinolines.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?