Przejdź do
D1602
1-Decanethiol
96%
Synonim(y):
DT, Decyl mercaptan, Mercaptan C10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.35
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-584-2
Beilstein/REAXYS Number:
1735223
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.), n20/D 1.458 (lit.)
bp
114 °C/13 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C10H22S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Decanethiol is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer(SAM) and it can be coated as a protective coating on a variety of substrates.
Application
1-Decanethiol can be blended with mercaptohexanol to modify the surface of silver for surface enhancement Raman scattering (SERS) based applications. It can act as a corrosion inhibitor on copper-nickel (CuNi) alloy with an inhibition efficiency of 91%. Zinc doped copper indium sulfide (ZnCuInS2) can be functionalized with 1-decanethiol as a ligand to improve the charge mobility and luminance of organic light emitting diodes (OLEDs). 1-Decanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for field-effect transistors (FETs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705233674516660493
description
96%
description
99%
description
99%
description
97%
assay
96%
assay
99%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
114 °C/13 mmHg (lit.)
bp
114 °C/13 mmHg (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
bp
82 °C/12 mmHg
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.678 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.458 (lit.), n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.), n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.333
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
20-24 °C, 18-20 °C (lit.)
mp
15 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanethiol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)