Przejdź do
D207756
1,3-Diphenylguanidine
97%
Synonim(y):
1,2-Diphenylguanidine, N,N′-Diphenylguanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5NH)2C=NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-002-1
Beilstein/REAXYS Number:
1875653
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
146-148 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
N=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H3,14,15,16)
InChI key
OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Grin2a(24409), Scnn1g(24768)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43029
description
97%
description
analytical standard (for titrimetry)
assay
97%
assay
≥99.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
146-148 °C (lit.)
mp
149-150 °C, 146-148 °C (lit.)
form
powder
form
-
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Grin2a(24409), Scnn1g(24768)
Gene Information
-
functional group
amine
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diphenylguanidine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
102-06-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)