Przejdź do
D222003
Dodecyl aldehyde
92%
Synonim(y):
Lauric aldehyde, Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-983-6
Beilstein/REAXYS Number:
1703917
MDL number:
Assay:
92%
Form:
liquid
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W261505W261513
description
92%
description
≥95%, stabilized, FCC, FG
description
natural, ≥95%, FG
assay
92%
assay
≥95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
300, 400
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)