Przejdź do
D26024
3,4-Diaminotoluene
97%
Synonim(y):
4-Methyl-o-phenylenediamine, 3,4-Toluenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
125,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-826-2
Beilstein/REAXYS Number:
507965
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3338074629
description
97%
description
purum, ≥98.0% (NT)
description
analytical standard
assay
97%
assay
≥98.0% (NT)
assay
95.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
87-89 °C (lit.)
mp
87-89 °C
mp
-
form
solid
form
-
form
-
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
496-72-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)