Przejdź do
D3418
4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide
≥97%
Synonim(y):
4-Di-2-ASP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6101936
Assay:
≥97%
Form:
powder
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
214-216 °C (lit.)
fluorescence
λex 485 nm; λem 607 nm in methanol
functional group
amine
SMILES string
[I-].CCN(CC)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](C)cc2)cc1
InChI
1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WIPKWLIHFGTFQV-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant or reagent involved in:
  • Two-photon absorption of organic / polyoxometalate hybrid dyes
  • Acting as an acceptor for the 1D light-harvesting antenna
  • Functional live cell fluorescence imaging for pulmonary neuroepithelial body microenvironments
  • Studies of solvatochromism and dipole moments of monochromophoric styrylpyridinium dyes
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)