Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
Informacje o tej pozycji
218,00 zł
vapor density
~6.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.7 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Application
- To prepare functionalized styrenes by reacting with arylboronic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
- Along with potassium iodide(KI) for α-acyloxylation of ketones with carboxylic acids without the use of transition metals and strong oxidants.
- In the synthesis of 5-aryl/alkyl-2-vinyl-2H-tetrazoles through one-pot regioselective vinylation of 5-tetrazoles without a metal catalyst or organocatalyst.
- In the preparation of aryltriethoxysilane using aryl bromide, Mg powder and tetraethyl orthosilicate through sonochemical Barbier-type reaction.
- As a reoxidizing reagent along with a silver catalyst in the regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes with alkyl Grignard reagents.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description purum, ≥98.0% (GC) | description ≥99% | description certified reference material, 200 μg/mL in methanol |
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.539 (lit.) | refractive index n20/D 1.539 | refractive index n20/D 1.539 (lit.) | refractive index - |
| density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 131-132 °C (lit.) | bp 131-132 °C (lit.) | bp 131-132 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dibromoethane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-93-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?