Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 170,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł 434,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-404-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
82-84 °C (lit.)
density
2.374 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?