Przejdź do
D64007
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-071-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
assay
97%
form
powder
mp
264-266 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)