Przejdź do
D64600
5,7-Dichloro-8-quinolinol
99%
Synonim(y):
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, Chloroxine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-258-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
assay
99%
form
powder
mp
178-180 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)