Przejdź do
D76005
2,6-Dichlorotoluene
≥99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-269-7
Beilstein/REAXYS Number:
1907194
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
196-203 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)