Merck
D8765
Diethylcarbamazine citrate salt
≥98%
Synonim(y):
N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide citrate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H21N3O · C6H8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.42
EC Number:
216-696-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3836352
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
powder
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
InChI
1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
PGNKBEARDDELNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)