Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 170,00 zł |
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 466,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
170,00 zł
form
liquid
Quality Segment
contains
≥13 wt. % dichloromethane
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains ≥13 wt. % dichloromethane | description 15% in toluene | description 10% in toluene | description 15% in toluene |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: slightly soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 1.085 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.895 g/mL at 25 °C | density 0.894 g/mL at 25 °C | density 0.875 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.46 (lit.) | refractive index n20/D 1.505 | refractive index n20/D 1.504 | refractive index n20/D 1.490 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −22 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Self-react. E - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?