Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł 215,05 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
Informacje o tej pozycji
215,05 zł
Cena katalogowa253,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
292-295 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1nc(C)c[nH]1
InChI
1S/C6H10N2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Application
- cross-linker for epoxy resins to synthesize network polymers with improved thermal resistance and physical properties.
- curing agent for polysiloxane episulfide resin (PSER).
- catalyst to promote curing of blends of hyperbranched aromatic epoxy polymer and bisphenol F diglycidyl ether.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?