Przejdź do
ESYNTH005
SynLectro® 200 mL Glass Cell with PTFE stopper
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
4560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
SynLectro®
General description
SynLectro® 200 mL Glass Cell with PTFE Stopper is the part of the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
Features and Benefits:
  • Designed to simplify setup, optimize reactivity, and improve safety
  • Side-arm enables connection to reflux condenser or inert gas
  • Chemical resistant material (PTFE)
  • Protects electrical contacts from electrolytes
  • Sleeve (optional) prevents seized joints
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ESYNTH003ESYNTH006ESYNTH004
description
-
description
-
description
-
description
-
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)