Przejdź do
F2003
Flavone
≥99.0%
Synonim(y):
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-383-8
Beilstein/REAXYS Number:
157598
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99CD55C740862
Flavone analytical standard
Supelco
40862
Flavone
description
≥99.0%
description
-
description
analytical standard
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
mp
94-97 °C (lit.)
mp
-
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
phenyl, ketone
functional group
-
functional group
-
Gene Information
human ... ADORA3(140), ANPEP(290), CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Ar(24208), Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the origin of flavone F2003 natural or synthetic?
    1 answer
    1. This stated origin of this product is synthetic organic.