Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-747-0
Beilstein/REAXYS Number:
1305471
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
Form:
liquid
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
186 °C/756 mmHg (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
InChI key
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?