Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 014-746-35
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × diam.
1 m × 1.2 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description wire reel, 1m, diameter 1.2mm, as drawn, 99.99+% | description granular, 30-80 mesh, ≥99% | description wire reel, 0.2m, diameter 0.70mm, as drawn, 99.99+% | description foil, 8mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+% |
| assay 99.99% | assay ≥99% | assay 99.99% | assay 99.99% |
| form wire | form granular | form wire | form foil |
| manufacturer/tradename Goodfellow 014-746-35 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Goodfellow 370-631-44 | manufacturer/tradename Goodfellow 140-818-80 |
| resistivity 7.27 μΩ-cm, 22°C | resistivity 7.27 μΩ-cm, 22°C | resistivity 7.27 μΩ-cm, 22°C | resistivity 7.27 μΩ-cm, 22°C |
| bp 765 °C (lit.) | bp 765 °C (lit.) | bp - | bp 765 °C (lit.) |
| mp 320.9 °C (lit.) | mp 320.9 °C (lit.) | mp 320.9 °C (lit.) | mp 320.9 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-43-9
7440-43-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?