Informacje o tej pozycji
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 081-237-23
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
L × W × thickness
25 mm × 25 mm × 0.01 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?