Przejdź do
GF11323640
Lead
foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100%
Synonim(y):
Lead, PB000403
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141723
MDL number:
eCl@ss:
38140401
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-236-40
resistivity
20.65 μΩ-cm
L × thickness
15 mm × 0.55 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF44858953GF82435754GF66688295
Lead foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100%
GF11323640
Lead
Lead foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
GF44858953
Lead
Lead foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
GF82435754
Lead
Lead foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
GF66688295
Lead
description
foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100%
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
description
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
description
foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
100%
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-236-40
manufacturer/tradename
Goodfellow 448-589-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 824-357-54
manufacturer/tradename
Goodfellow 666-882-95
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-92-1
CAS No.
7439-92-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)