Przejdź do
GF29364981
Indium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
Synonim(y):
Indium, IN000210
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6690,00 zł
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141719
MDL number:
eCl@ss:
38120801
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-649-81
resistivity
8.37 μΩ-cm
size × thickness
25x25 mm × 0.075 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF97552941GF05403439GF29634228
Indium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
GF29364981
Indium
Indium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8%
GF97552941
Indium
Indium foil, 15mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 100%
GF05403439
Indium
Indium foil, 6mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 100%
GF29634228
Indium
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
description
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8%
description
foil, 15mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 100%
description
foil, 6mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 100%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
100%
assay
≥99.8%
assay
100%
assay
100%
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-649-81
manufacturer/tradename
Goodfellow 975-529-41
manufacturer/tradename
Goodfellow 054-034-39
manufacturer/tradename
Goodfellow 296-342-28
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)