Przejdź do
H3003
2-Heptanol
98%
Synonim(y):
Methyl pentyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
182,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
438,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-844-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719088
MDL number:
eCl@ss:
32160607
Assay:
98%
182,75 zł
Cena katalogowa215,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Heptanol is an aliphatic secondary alcohol. It can undergo selective oxidation to form the corresponding ketone in the presence of a novel Pd catalyst supported on amphiphilic carbon nanotubes. The distribution coefficient of 2-heptanol between micelles and water indicates that it is solubilized both at the surface and in the interior of the micelles.
Application
2-Heptanol in combination with dimethyl sulfoxide form a porogenic mixture that may be used produce macroporous poly (acrylamide-co-N,N′-methylenebisacrylamide) monolithics via copolymerization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Heptanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
543-49-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)