Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2430,00 zł
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥97.0% (31P-NMR)
form
liquid
color
clear to very slightly hazy colorless
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
InChI key
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Cl 13.5-15.5 % | description 98% | description 90% |
| assay ≥97.0% (31P-NMR) | assay - | assay 98% | assay 90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.061 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.061 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.911 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| color clear to very slightly hazy colorless | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?