Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 72,90 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 738,00 zł |
Informacje o tej pozycji
72,90 zł
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
autoignition temp.
789 °F
bp
243 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYR(7299)
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description analytical standard | description purum, ≥98.0% (HPLC) | description - |
| assay 99% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 55-57 °C (lit.) | mp 55-57 °C (lit.) | mp 54-56 °C, 55-57 °C (lit.) | mp - |
| bp 243 °C (lit.) | bp 243 °C (lit.) | bp 243 °C (lit.) | bp - |
| autoignition temp. 789 °F | autoignition temp. 789 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxyphenol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?