Przejdź do
M56808
1-Methylnaphthalene
95%
Synonim(y):
1-MN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-966-8
Beilstein/REAXYS Number:
506793
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
95%
Form:
liquid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
984 °F
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChI key
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
1-Methylnaphthalene can be used in:
  • The synthesis of various polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including naphtho[a]carbazoles and naphthopyrones.
  • The preparation of 1-methylnaphthalene based tocainide analog as skeletal muscle voltage-gated sodium channel blocker.
  • The synthesis of aminobenzoyl-2-hydroxy-1-naphthyl hydrazine, a potential HIV reverse-transcriptase-DNA-polymerase inhibitor (RTI).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W3193094579538383
description
95%
description
≥95%
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylnaphthalene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I WANT TO KNOW REFRACTIVE INDEX VALUE OF α-methyl Naphthalene, B. No. STBK6277
    1 answer
    1. The refractive index of this product is not tested on a lot-specific basis. However, it is expected to range from 1.613 to 1.617.