Przejdź do
M68423
N-Methyl-phenethylamine
99%
Synonim(y):
N-Methyl-2-phenylethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-632-3
Beilstein/REAXYS Number:
636347
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt M68423, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3
InChI key
SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyl-phenethylamine can be used as a reactant:
  • To synthesize N-methyl-phenethylamine based tertiary amines by reacting with different alkyl halides in the presence of triphenylphosphine (TPP) and diisopropylazocarboxylate (DIAD) via N-alkylation reaction.
  • To fabricate photochemically stable, super-sensitive, and highly selective fluorescent film for the detection of N-methamphetamine (an illicit drug).
  • To prepare biologically active squaric acid N-hydroxylamide amide derivatives.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)