Przejdź do
P51001
Propargyl bromide solution
80 wt. % in toluene, contains 0.3% magnesium oxide as stabilizer
Synonim(y):
3-Bromo-1-propyne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
653,00 zł
125 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
625 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.96
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605309
Assay:
13-27 %
Form:
liquid
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
13-27 %
Quality Segment
form
liquid
contains
0.3% magnesium oxide as stabilizer
concentration
80 wt. % in toluene
refractive index
n20/D 1.494
bp
88-90 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
InChI key
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Propargyl bromide solution is used to prepare Grignard reagent and in the synthesis of propargylated lignin.
Application
Used to make propargylic amines employed in enyne metathesis.
Employed in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols, and enone complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81831530409143995
description
80 wt. % in toluene, contains 0.3% magnesium oxide as stabilizer
description
purum, ~80% in toluene
description
80 wt. % in xylene
description
98%
assay
13-27 %
assay
-
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.494
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.335 g/mL at 25 °C
density
1.39 g/mL at 20 °C
density
1.34 g/mL at 25 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propargyl bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?