Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 104,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
Informacje o tej pozycji
104,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99% | description - |
| assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 175-177 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| functional group hydrazine, amine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Semicarbazide hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Bone
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?