Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C101100
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS14/20
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C101100
L
100 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 14/20, L 100 mm | description joint: ST/NS 19/22, L 120 mm | description joint: ST/NS 24/40, L 120 mm | description joint: ST/NS 24/40, L 150 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C101100 | manufacturer/tradename Synthware C101922 | manufacturer/tradename Synthware C102441 | manufacturer/tradename Synthware C104150 |
| joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| L 100 mm | L 120 mm | L 120 mm | L 150 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Vigreux distillation column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?