Przejdź do
SYNC102442
Synthware™ Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 200 mm
Synonim(y):
Synthware C102442, distilling column, fractional column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32110203
Manufacturer/tradename:
Synthware C102442
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C102442
L
200 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC102443SYNC102441SYNC101420
description
joint: ST/NS 24/40, L 200 mm
description
joint: ST/NS 24/40, L 300 mm
description
joint: ST/NS 24/40, L 120 mm
description
joint: ST/NS 14/20, L 120 mm
manufacturer/tradename
Synthware C102442
manufacturer/tradename
Synthware C102443
manufacturer/tradename
Synthware C102441
manufacturer/tradename
Synthware C101420
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
L
200 mm
L
300 mm
L
120 mm
L
120 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)