Przejdź do
SYNC150190
Synthware™ West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 190 mm
Synonim(y):
Synthware C150190, glass West condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C150190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC151110SYNC151200SYNC154300
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 190 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 110 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 200 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C150190
manufacturer/tradename
Synthware C151110
manufacturer/tradename
Synthware C151200
manufacturer/tradename
Synthware C154300
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
jacket L
190 mm
jacket L
110 mm
jacket L
200 mm
jacket L
300 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ West condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)